Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke:  BRAND™ 137127
64.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762513
  • 84.60 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
  • Geeignet für alle Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zylinder
35 mm
10/Pckg.