Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000494
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
DURAN™ Schläuche | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Laborflansch 150 | |
Zylinder | |
250 mm |
20 L | |
630 mm | |
Reaktionsgefäß | |
Flach |