Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrisches Reaktionsgefäß mit flachem Boden
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06000479
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11512174
  • 819.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 150
Zylinder
160 mm
4 L
325 mm
Reaktionsgefäß
Flach