Learn More
Brand™ Zylindrische Zentrifugenröhrchen mit Rand
Diese Zentrifugenröhrchen widerstehen RZB bis zu 4500.
Marke: Brand™ 115346
88.61 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Ohne Stopfen
- Autoklavierbar (121 °C)
- Wird in Packungen von 500 (50 pro Beutel) geliefert
Spezifikation
26 ml | |
500 | |
90 mm | |
24 mm |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Zentrifugenröhrchen |