Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Cy5
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel
Marke: Cytiva 25-8008-62
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
- Gestattet die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
Spezifikation
Fest | |
2 x 5 nM | |
10 nmol CyDye DIGE Fluor Cy5 Farbstoff zur Minimalmarkierung | |
-15°bis -30 °C |
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel | |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Farbstoff zur Minimalmarkierung | |
Für Experimente mit einer begrenzten Variablenanzahl, bis hin zur 25-Markierung | |
Rot |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1