Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Cy2
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel
1085.00 CHF - 3589.00 CHF
Spezifikation
Format | Fest |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel |
Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung |
Inhalt und Lagerung | -15°bis -30 °C |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10075624
|
Cytiva
RPK0272 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung | 5 x 5 nM |
3589.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10648285
|
Cytiva
25-8010-82 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung | 5 nM |
1085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10156904
|
Cytiva
25-8008-60 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung | 2 x 5 nM |
2180.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
- Gestattet die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
Spezifikation
Fest | |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung | |
Blau |
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel | |
-15°bis -30 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1