Learn More
Cytiva CyDye™ DI-Pulver: Markierungs-Kits mit Sättigungsfarbstoff
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel
2226.00 CHF - 2813.00 CHF
Spezifikation
Format | Fest |
---|---|
Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Kit für die Fluormarkierung |
Inhalt und Lagerung | -15°bis -30 °C |
Farbe | Grün, rot |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10615985
|
Cytiva
25-8009-83 |
Amersham CyDye DIGE Kit für die Fluormarkierung | Jeweils 100 nM Cy3 und Cy5 |
2226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10147244
|
Cytiva
25-8009-84 |
Amersham CyDye DIGE Kit für die Fluormarkierung | Je 100 nM Cy3, Cy5 und Extra Cy3 (400 nm) für Vorbereitungsgele |
2813.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
Enthalten 100 nm je Cy3 - und Cy5 -Sättigungsfarbstoffe, die für mindestens 12 Markierungsreaktionen ausreichend sind und nur 5 μg Protein pro Reaktion verwenden. 25-8009-84 enthält ein zusätzliches Fläschchen mit Cy3 -Sättigungsfarbstoff (400 nm) zur Markierung von bis zu 500 μg Protein in einem präparativen Gel.
Für Anwendungen, bei denen nur geringe Probenmengen verfügbar sind, z. B. bei der Laser-Capture-Mikrodissektion.
Spezifikation
Fest | |
Amersham CyDye DIGE Kit für die Fluormarkierung | |
-15°bis -30 °C | |
Grün, rot |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1