Learn More
Cyclopropylcarboxamidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57297-29-7
Summenformel C4H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
MDL-Nummer MFCD00053010
InChI-Schlüssel JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanecarboximidamide hydrochloride, cyclopropane-1-carboximidamide hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hydrochloride, cyclopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropanecarboxamidine hcl, cyclopropyl carbamidine hydrochloride, clcyopropylcarbamidine hydrochloride, cyclopropylcarboxamidine hydrochloride, cyclopropyl carbamidine hcl, cyclopropanecarboximidamide, monohydrochloride
PubChem CID 2781916
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)C1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylcarboxamidine hydrochloride
Schmelzpunkt 122°C to 123°C
Menge 25 g
Beilstein 4507255
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name hydrogen cyclopropanecarboximidamide chloride
Formelmasse 120.59
Reinheit (%) 97%