Learn More
Cyclopropancarbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (reagiert heftig).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen und Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Es wird in erster Linie ein Zwischenprodukt bei der Herstellung pharmazeutischer und agrochemischer Produkte verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (reagiert heftig).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen und Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarbonyl chloride |
Dichte | 1.15 |
Siedepunkt | 119°C to 120°C |
Flammpunkt | 23°C (73°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.452 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 471286 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |