Learn More
Cyclopentylboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426150
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63076-51-7
Summenformel C5H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 113.951
MDL-Nummer MFCD01074541
InChI-Schlüssel VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
PubChem CID 2734327
IUPAC-Name Cyclopentylboronsäure
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylboronic acid
Menge 10 g
Formelmasse 113.95
Reinheit (%) 95%