Learn More
Cyclopentylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162641
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-03-8
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
MDL-Nummer MFCD00001380
InChI-Schlüssel NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
PubChem CID 2906
IUPAC-Name Cyclopentanamin
SMILES NC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentylamine
Namenshinweis 99+%
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9NH2
Brechungsindex 1.4482 to 1.4502
Menge 100 g
Beilstein 12,4
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely miscible with water
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit