Learn More
Cyclopenten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428863
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Cyclopentene is used in the production of cyclopentene oxide, ketamine, cyclopentyl phenol (disinfectant), aldehyde and cyclopentene glycol. It acts as a monomer and is utilized for the synthesis of plastics and in various chemical syntheses. It is also used in the investigation of [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentene wird bei der Herstellung von Cyclopenten-Oxid, Ketamin, Cyclopentylphenol (Desinfektionsmittel), Aldehyd und Cyclopenten-Glykol verwendet. Es fungiert als Monomer und wird für die Synthese von Kunststoffen und in verschiedenen chemischen Synthesen verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung von [2 +2]-Cycloaddition an Diamantoberflächen (001 ) mit Alkenen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-29-0
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.119
MDL-Nummer MFCD00001394
InChI-Schlüssel LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
PubChem CID 8882
ChEBI CHEBI:49155
IUPAC-Name Cyclopenten
SMILES C1CC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentene
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.773
Siedepunkt 44°C to 45°C
Flammpunkt −29°C (−20°F)
Brechungsindex 1.4225
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2246
Beilstein 635707
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) 97%