Learn More
Cyclopenten-1-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479267
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentene-1-boronic acid
CAS 850036-28-1
Schmelzpunkt 134°C to 140°C
Summenformel C5H9BO2
MDL-Nummer MFCD02179496
Menge 250 mg
Synonym cyclopent-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclopentenylboronic acid, cyclopentenylboronic acid, cyclopent-1-en-1-yl boronic acid, cyclopentene-1-boronic acid, cyclopenten-1-yl boronic acid, cyclopent-1-ene-1-boronic acid, boronic acid, 1-cyclopenten-1-yl, cyclopenteneboronic acid, acmc-209pzb
InChI-Schlüssel UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCCC1)(O)O
IUPAC-Name Cyclopenten-1-ylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 111.935
PubChem CID 3861343
Formelmasse 111.94
Reinheit (%) 97%