Learn More
Cyclopentadienyltitantrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentadienyltitanium trichloride |
Schmelzpunkt | 210°C (decomposition) |
Farbe | Gelb bis orange |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Formelmasse | 219.35 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |