Learn More
Cyclohexylmethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexylmethyl isothiocyanate |
Dichte | 1.02 |
Siedepunkt | 222°C to 223°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.536 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 2079123 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 155.26 |