Learn More
Cyclohexylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11395179
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26227-54-3
Summenformel C6H14BrN
Molekulargewicht (g/mol) 180.089
MDL-Nummer MFCD00034986
InChI-Schlüssel QOHWJRRXQPGIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexylamine hydrobromide, cyclohexanamine hydrobromide, cyclohexylammonium bromide, cyclohexanamine, hydrobromide, cyclohexanaminium bromide, cyclohexyl amine hydrobromide, acmc-1ccru, cyclohexylamine hbr, ksc268i9n, cyclohexamine, hydrobromide salt
PubChem CID 117303
IUPAC-Name Cyclohexanamin;hydrobromid
SMILES C1CCC(CC1)N.Br
Specifica
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine hydrobromide
Schmelzpunkt 197°C to 201°C
Menge 100 g
Beilstein 3908098
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 180.09
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato