Learn More
Cyclohexylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl isothiocyanate |
Dichte | 1.033g/mL |
Siedepunkt | 219°C |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.5380 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 774525 |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Formelmasse | 141.24 |