Learn More
Cyclohexen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420163
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Cyclohexene is used as a solvent. It is employed as a precursor to caprolactam, adipic acid, maleic acid, dicyclohexyladipate and cyclohexeneoxide. It is used as an intermediate for the production of cyclohexanol and cyclohexeneoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexen wird als Lösungsmittel verwendet. Wird als Vorläufer von Caprolactam, Adipinsäure, Maleinsäure, Dicyclohexyladipat und Cyclohexenoxid eingesetzt. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Cyclohexanol und Cyclohexenoxid.
Löslichkeit
Unmischbar mit kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-83-8
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00001539
InChI-Schlüssel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC-Name Cyclohexen
SMILES C1CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexene
Schmelzpunkt -104°C
Dichte 0.811
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.446
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2256
Beilstein 906737
Merck Index 14,2727
Löslichkeitsinformationen Immiscible with cold water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cyclohexene