Learn More
Cyclohexanemethylamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683995
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3218-02-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanemethylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15N
Strukturformel C6H11CH2NH2
Brechungsindex 1.463
MDL-Nummer MFCD00001520
Menge 5 g
Beilstein 12, 12
Relative Dichte 0.87
Synonym cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
InChI-Schlüssel AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)CN
IUPAC-Name Cyclohexylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
PubChem CID 76688
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit