Learn More
Cyclohexan, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Beschreibung
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
- Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
- Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
- Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
Schmelzpunkt | 6.4 °C |
CAS | 110-82-7 |
Farbe | Farblos |
Azidität | Max. 0.0005 meq/g |
Dichte | 0.78 g/cm3 bei 20 °C |
Siedepunkt | 81 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 1.2 - 8.3 Vol.-% |
Flammpunkt | −18 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.