Learn More
Cyclohexan, ACS, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15668450
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
ACS-Reagenz, ≥99%
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Schmelzpunkt 6.4 °C
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 81 °C
Menge 4 l
Explosionsgrenze 0.09
Zündpunkt 500 °C
Geruch Merkmal
Verpackung Aluminiumflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 77 mmHg (20 °C), 168.8 mmHg (37.7 °C)
UN-Nummer UN1145
Beilstein 1900225
Löslichkeitsinformationen 0.05g/L in water at 20°C
Formelmasse 84.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %