Learn More
Cyclohexan, ACS, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
Schmelzpunkt | 6.4 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.779 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 81 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.09 |
Zündpunkt | 500 °C |
Geruch | Merkmal |
Verpackung | Aluminiumflasche |