Learn More
Riedel-de Haën Cyclohexane
Click to view available options
Menge:
18 L
45 L
200 L
Beschreibung
- ACS general use solvents.
- Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
- Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
- Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
- All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexane |
pH | Not applicable |
Schmelzpunkt | 6.4°C |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | ≤100.00 |
Dichte | 0.78 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 81°C (1.013 hPa) |
Menge | 45 L |
Flammpunkt | 8.3 %(V) |
Verpackung | Mehrweg-Edelstahltrommel |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.