Learn More
Mettler Toledo™ CYANID-Elektrode DX226
Marke: Mettler Toledo™ 51107681
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Festkörpermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
4 bis 13 |