Learn More
Cytiva Cy7 Bis-NHS-Ester
Geeignet für die allgemeine Kennzeichnung von Amin-Rückständen
Marke: Cytiva PA17002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Packungen enthalten Fluoren, die zwei reaktive Gruppen auf jedem Farbstoffmolekül zur allgemeinen Markierung von Proteinamin-Gruppen tragen.- Geeignet für die allgemeine Markierung von Amin-Rückständen
- Große Auswahl an Großpackungen lieferbar, für höchste Wirtschaftlichkeit
Spezifikation
100 % Cy7 (Bis NHS-Ester) | |
50 mg | |
2 bis 8 °C, vor Licht schützen. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. | |
Violett |
Wird für Hochdurchsatz-Screening (HTS) verwendet | |
Cy7 Bis NHS Ester | |
Cy7 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy7 (Bis NHS ester)