Learn More
Cytiva Cy5.5 NHS-Ester monoreaktives CyDye
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Cy5.5 NHS Ester monoreaktives CyDye enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
Marke:  Cytiva PA15605
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11585085
  • 1410.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CyDye Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk - zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy5.5 NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Kennzeichnung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
  • Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
  • Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
  • Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
  • Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
  • Fluoreszenz-Lebensdauer von2.8 ns
  • Hohe Fluoreszenzintensität
  • Geringe unspezifische Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gepudert
5 mg
Folienpackungen mit vorabgemessenem Farbstoff
2 °C bis 8 °C
Blau
Dienen zur Markierung über Aminogruppen; CyDyes eignen sich zur Verwendung in Anwendungen wie z.B. Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (FRET), zeitaufgelöstem Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (TR-FRET) und Fluoreszenzpolarisation (FP)
Cy5.5 NHS Ester
3 bis 10
Cy5.5
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1