Learn More
Cytiva Cy5.5 NHS-Ester monoreaktives CyDye
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Cy5.5 NHS Ester monoreaktives CyDye enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
Marke: Cytiva PA15606
Beschreibung
CyDye Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk - zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy5.5 NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Kennzeichnung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
- Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
- Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
- Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
- Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
- Fluoreszenz-Lebensdauer von2.8 ns
- Hohe Fluoreszenzintensität
- Geringe unspezifische Bindung
Spezifikation
Gepudert | |
25 mg | |
Folienpackungen mit vorabgemessenem Farbstoff | |
2 °C bis 8 °C | |
Blau |
Dienen zur Markierung über Aminogruppen; CyDyes eignen sich zur Verwendung in Anwendungen wie z.B. Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (FRET), zeitaufgelöstem Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer (TR-FRET) und Fluoreszenzpolarisation (FP) | |
Cy5.5 NHS Ester | |
3 bis 10 | |
Cy5.5 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Cy5.5 (NHS ester)
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.