Learn More
Cytiva Cy3 NHS-Ester monoreaktives CyDye
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Cy3 NHS Ester monoreaktives CyDye enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
389.00 CHF - 7853.00 CHF
Spezifikation
Format | Getrocknet |
---|---|
Produkttyp | Cy3 NHS Ester |
Kitinhalt | Folienpackungen mit vorabgemessenem getrocknetem Farbstoff |
pH-Bereich | 3 bis 10 |
Marker oder Farbstoff | Cy3 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11595075
|
Cytiva
PA13106 |
25 mg |
3561.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11535045
|
Cytiva
PA13102 |
50 mg geliefert | |||||||
10524205
|
Cytiva
PA13101 |
1 mg |
389.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11545045
|
Cytiva
PA13104 |
10 mg |
2206.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11585075
|
Cytiva
PA13105 |
5 mg |
1539.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CyDye Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk - zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy3 NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Kennzeichnung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
- Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
- Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
- Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
- Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
- Fluoreszenz-Lebensdauer von2.8 ns
- Hohe Fluoreszenzintensität
- Geringe unspezifische Bindung
Spezifikation
Getrocknet | |
Folienpackungen mit vorabgemessenem getrocknetem Farbstoff | |
Cy3 |
Cy3 NHS Ester | |
3 bis 10 | |
Rot |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1