Learn More
Tango™ CXCR6-bla U2OS-Zellen
Tango™ CXCR6-bla U2OS-Zellen enthalten den humanen Chemokin (C-X-C Motif) Rezeptor6 (CXCR6), der mit einer TEV-Protease-Site verbunden ist.
Marke: Tango™ K1563
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: CXCR6
- Zugangsnummer: NM_006564.1
- Zytoplasmatischer Schwanz: Nativer Schwanz
- Bevölkerungsstatus: Pool aus stabilen Zellen
- Bei Tango™ CXCR6-bla U2OS-Zellen ist der humane Chemokin (C-X-C-Motiv)-Rezeptor 6 (CXCR6), verknüpft mit einer TEV-Protease-Stelle und einem Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor, stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integriert. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase (bla)-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
- Die Tango™ CXCR6-bla U2OS-Zellen wurden funktionell für Z‘-Faktor- und die EC50-Konzentrationen von CXCL16 validiert. Diese Daten finden Sie in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung im Bereich Handbücher und Broschüren.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
2 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
CXCR6-bla U2OS-Zellen, CXCR6-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |