Learn More
Carbolite™ FOUR CWF 1100°C, 23L, REG PID301 E301, Volumen 23 l, 400 V
Hervorragende thermische Gleichförmigkeit im Kammervolumen und beständig gegen täglichen Verschleiß. Diese Modelle sind nicht für das Veraschen vorgesehen.
Marke: Carbolite™ CWF1123-230SN+&02-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kernstück des modernen Designs dieser Standard-Laboröfen sind die einzigartigen Heizelemente - eines an jeder Seite der Ofenkammer. Jedes Element besteht aus einer Aluminiumoxid-Trägerplatte mit eingefrästen Rillen zur Aufnahme der Heizspiralen. Die unterschiedliche Wicklungsdichte sorgt für eine optimale Temperaturverteilung. Stabile Schamottesteine um die Kammeröffnung und eine abriebfeste keramische Bodenplatte, verbunden mit der dahinterliegenden Faserisolierung, machen den Ofen robust für den Alltagsgebrauch bei gleichzeitig optimaler Isolierung und niedrigem Stromverbrauch. Diese Allround-Öfen sind auch sehr gut für Veraschungen geeignet. Alle Öfen sind mit einem digitalen PID-Regler ausgestattet und auf Wunsch auch mit Programmreglern lieferbar.Typ: CWF 11/23
Temp. max.: 1100 °C
Leistung: 7,5 kW
Volumen: 23L
B/T/H Innen: 240/400/240mm
B/T/H Aussen: 505/675/705mm
Spezifikation
23 L | |
Ofen | |
15,75 x 9,5 x 9,25 in | |
241,3 mm | |
234,95 mm | |
208/240 V 50/60 Hz 7 kw | |
7 kw |
1100 °C | |
Temperaturregler | |
508 mm | |
704,85 mm | |
673,1 mm | |
208/240 V | |
50/60 Hz |