Learn More
Carbolite™ CWF 11/13 Kammeröfen
Universell nutzbarer Labor-Kammerofen für den Labortisch. Carbolite™ CWF Kammerofen ist in verschiedenen Größen mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 1300 °C erhältlich
Marke:  Carbolite™ CWF1213-230SN+&02-301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12019852
  • 11510.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 1100 °C, 1200 °C oder 1300 °C maximale Betriebstemperatur.
  • 5, 13, 23, 36 oder 65 l Kammervolumen
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Weich schließende Tür an 5, 13, 21 und 23 l Modellen
  • Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
  • Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
  • Schneller Zugriff auf Elemente und Bedienelemente vereinfacht die Wartung und Instandhaltung.
  • Es stehen eine Reihe an zusätzliche Optionen zur Verfügung. Diese müssen zum Zeitpunkt des Kaufs angefordert werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Verschiedene metallische Retorten für die Arbeit mit modifizierten Atmosphären bis 1150 °C
    • AMS2750E Nadcap kompatible Modelle sind für Luft- und Raumfahrtanwendungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
13 l
Kammerofen
200 x 200 x 325 mm
47 kg
1200 °C
Programmierbarer Temperaturregler
655 x 435 x 610 mm
3100 B max., 1550 B Halterung