Learn More
Fisherbrand™ X5 CUTTING WHEEL SPARE (PACK OF 5)
Hilft beim Schneiden von Glasröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ 3406/1
Artikelnummer. 13055983
  • 26.90 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus vernickelter Zinklegierung
  • Für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm
  • Das Ersatzrad hat einen Durchmesser von 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzschneidrad
Glasröhrchen-Schneider
10 mm
5/Packung