Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth
Custom RNA, Stealth
Marke:  Ambion™ 100002302
202.34 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10276303
  • 302.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Stealth RNAI In-vivo, 100nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
Stealth RNAI In-vivo
100 nmol