Learn More
Ambion™ Custom RNA
Custom RNA
Marke:  Ambion™ 10650002
55.11 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10164322
  • 82.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Using our award-winning BLOCK-iT™ RNAi Designer, you can design Custom BLOCK-iT™ siRNA sequences for efficient and specific gene expression knockdowns in any organism. For enhanced target specificity and stability in serum, Stealth RNAi™ RNAi chemistry is available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNA, 1.7μmol, Design Custom BLOCK-iT™ siRNA Sequences for Efficient and Specific Gene Expression Knockdowns in any Organism, For Enhanced Target Specificity and Stability in Serum
RNA
1.7 μmol