Learn More
Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen
94.86 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Länge (metrisch):
74mm
101mm
121mm
Menge:
12/Pckg.
24/Packung
Beschreibung
Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Fisherbrand™ bernsteinfarbene Weithals-Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.
- Weiter Hals ermöglicht leichte Zugänglichkeit
- Vorgereinigt für sichtbare Partikel mit deionisiertem Wasser
- Mit weißer Polypropylenkappe und Auskleidung aus PTFE-beschichtetem Polyethylschaum
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
Reinigung | EPA-Richtlinien |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 101mm |
Menge | 12/Pckg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PTFE |