Learn More
Cupferron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474121
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-20-6
Summenformel C6H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
MDL-Nummer MFCD00078422
InChI-Schlüssel NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
PubChem CID 2724103
IUPAC-Name N-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cupferron
Schmelzpunkt 150.0°C to 155.0°C
Glührückstand 0.05% max
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4N(ONH4)NO
Menge 100 g
Beilstein 16,I,395
Merck Index 15,2612
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formelmasse 155.16
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cupferron
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.