Learn More
Fisherbrand™ Kulturkolben
Der Fisherbrand™ Zellkultur-Erlenmeyerkolben mit abgesetztem Hals eignet sich für Gewebekulturen. Er ist auf Einheitlichkeit, Zellgesundheit und Reproduzierbarkeit ausgelegt und hat genau die passenden Oberflächen- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Kulturflaschen.
Marke:  Fisherbrand™ FB55905
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552283
  • 61.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geriffelter Hals
  • Für adhärente oder Suspensionszellen
  • Kappe kann mit 1/3 Umdrehung geöffnet werden und ermöglicht eine Benutzung mit einer Hand
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Geriffelt
130 mm
Borosilikatglas
Konisch