Learn More
Sartorius™ Cubis™ Non Plus Ultra-Analysenwaage
Entwickelt für komplexe Anwendungen mit Bedienkomfort und hochwertigem Display.
Marke:  Sartorius™ MSA224S-1CE-DI
Artikelnummer. 15410563
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Touchscreen mit hochauflösendem Farb-TFT
  • Q-Apps, die auf individuelle Arbeitsabläufe zugeschnitten sind
  • Automatischer Windschutz mit Ionisator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochauflösender Farb-TFT-Touchscreen
0,1 mg
100 mg
Analytische Waage