Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Mikro-Laborwaage
BIOPHARMA
The Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance offers readability of 10 μg and a maximum weighing capacity up to 220 g. Used for weighing small sample amounts down to the μg-range.
Marke:  Sartorius MCA225S-2S00-I QP1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16454315
  • 22045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
Farb-Touchscreen
Windschutz O, QP1
Mikrowaage
250 mm
220 g
0,01 mg
2 s
192 mm