Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCE-Anwenderoberfläche
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Semimikrowaage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Brand:  Sartorius MCE225S-2CEU-I
Product Code. 16497295
  • 20325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • Erfülllt die hohen Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung über Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Gestensensor (optional), Lernfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
220 g
0,01 mg
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
2 s
100/240 V (± 10 %)
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Waage und interne Kalibrierung
Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator
Semi-Mikro-Waage
50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers