Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
BIOPHARMA
Die Cubis™ II Präzisions-Laborwaage mit einer maximalen Last zwischen 320 und 14.200 g und einer Ablesbarkeit von 1 bis 100 mg ist ein ideales Modell für jede Anwendung.
Marke:  Sartorius MCA2202S-2CEU-0 QP99
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16273192
  • 8430.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
2200 g
10 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
0,8 s
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Windschutz O, QP99
CEU Elektronische Waage mit Oberschale
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A