Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision Lab Balance
The Cubis™ II Precision Lab Balance with a maximum load between 320 g and 14,200 g and a readability of 1 mg to 100 mg provides an ideal model for every application.
Marke:  Sartorius MCA3203S-2CEU-E QP99
Additional Details : Gewicht : 9.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16233212
  • 12905.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 09-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
  • Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
  • Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie.
  • Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.
  • Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.
  • Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
3200 g
1 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
1 s
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Windschutz E, QP99
CEU Elektronische Waage mit Oberschale
100 bis 240 V Wechselstrom (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A