Learn More
Sartorius Cubis™ II Hochleistungs-Präzisionswaage, MCA-Anwenderoberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
5910.00 CHF - 15200.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
---|---|
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
Displaytyp | 7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format |
Ausgleichen | Automation motorisiert |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Lesbarkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16263192
|
Sartorius
MCA20201S-2S00-0 QP99 |
20,200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | 0,1 g |
9655.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16330534
|
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 |
36,200 g | Waagenzubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | 0,1 g |
9040.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16465195
|
Sartorius
MCA36200S-2S00-0 |
36,200 g | Waagenzubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | 1 g |
5910.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16243222
|
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 QP99 |
36.200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | 0,1 g | |||||
16425375
|
Sartorius
MCA50201S-2S00-0 |
50,200 g | Waagenzubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | 0,1 g |
10725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16322276
|
Sartorius
MCA70200S-2S00-0 |
70,200 g | Waagenzubehör, Netzgerät, Handbuch, Werksprüfbericht | 1 g |
10130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16263242
|
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 QP99 |
70.200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | 0,1 g | |||||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
120/240 V | |
1 A |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Automation motorisiert | |
Ohne Windschutz | |
Präzisionswaage mit hoher Kapazität | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |