Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
BIOPHARMA
Cubis™ II Precision (2-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
Marke:  Sartorius MCE4202S0-S00
4788.39 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16203282
  • 5365.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
TFT-Touchscreen
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
±4 mg
Präzisionswaage (2 Positionen)
425 mm
95 mm
120/240 V
50/60 Hz (±5 %)
4200 g
0,01 g
±6 mg
Ohne Windschutz
1 Sek.
10 Jahre
240,00 mm
5,4 kg
100/240 V (± 10%)
Class II