Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (1-Platz) Waage, MCA-Oberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
6340.00 CHF - 8630.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
---|---|
Displaytyp | 7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format |
Ausgleichen | Automation motorisiert |
Material | Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung |
Messzeit | 1 s |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16283242
|
Sartorius
MCA8201S-2S00-0 QP99 |
8200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Ohne Windschutz |
7845.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16482805
|
Sartorius
MCA12201S-2S00-0 |
12,200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll | Ohne Windschutz |
6340.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16243182
|
Sartorius
MCA12201S-2S00-0 QP99 |
12,200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werksprüfprotokoll; QP99-Software | Ohne Windschutz |
8630.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Warranty
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
Automation motorisiert | |
1 s | |
Präzisionswaage (1 Positionen) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1 A |
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
0°C bis +40°C | |
10 Jahre | |
240,00 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10 %) | |
50/60 Hz (±5 %) |