Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66P
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
33230.00 CHF - 35815.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 12, 61 g |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Lesbarkeit | 0.001, 0.01 mg |
Stabilisierungszeit | 3,5, 2,5 s |
Typ | Waage |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17967410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D |
MCA66P-3CEU-D |
33540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17907380
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D HWL |
MCA66P-3CEU-D HWL |
34410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17957410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP1 |
MCA66P-3CEU-D QP1 |
34765.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17947410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL |
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL |
35640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17917380
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP99 |
MCA66P-3CEU-D QP99 |
35815.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17987410
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D |
MCA66P-3S00-D |
33230.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17977410
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D HWL |
MCA66P-3S00-D HWL |
34100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17917390
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D QP1 |
MCA66P-3S00-D QP1 |
34460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17917420
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D QP1 HWL |
MCA66P-3S00-D QP1 HWL |
35330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17947400
|
Sartorius
MCE66P-3CEU-D |
MCE66P-3CEU-D |
33585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17917430
|
Sartorius
MCE66P-3CEU-D HWL |
MCE66P-3CEU-D HWL |
34465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17997420
|
Sartorius
MCE66P-3S00-D |
MCE66P-3S00-D |
33275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17977390
|
Sartorius
MCE66P-3S00-D HWL |
MCE66P-3S00-D HWL |
34150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
12, 61 g | |
0.001, 0.01 mg | |
Waage | |
240 mm | |
302 mm |
Farb-Touchscreen | |
3,5, 2,5 s | |
9,4 in. | |
11,9 in. |