Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 116S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
27835.00 CHF - 30440.00 CHF
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | MCA |
---|---|
Fassungsvermögen | 111 g |
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Lesbarkeit | 0.002 mg |
Stabilisierungszeit | 3,5 s |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17948240
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D |
MCA116S-3CEU-D |
28155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17977380
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D HWL |
MCA116S-3CEU-D HWL |
29030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17957430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 |
MCA116S-3CEU-D QP1 |
29420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17947430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
30290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17967430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP99 |
MCA116S-3CEU-D QP99 |
30440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17967380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D |
MCA116S-3S00-D |
27835.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17977430
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D HWL |
MCA116S-3S00-D HWL |
28715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17997380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 |
MCA116S-3S00-D QP1 |
29100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17987380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
29980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Spezifikation
MCA | |
Farb-Touchscreen | |
3,5 s | |
9,4 in. | |
11,9 in. |
111 g | |
0.002 mg | |
Waage | |
240 mm | |
302 mm |