Learn More
Sartorius Cubis™ II Glass Draft Shield
Glass Draft Shield accessory for Cubis™ II
284.63 CHF - 355.30 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cubis™ II High-Capacity Micro Balance |
---|---|
Material | Glass |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17917330
|
Sartorius
YCCDSF |
Front Panel |
284.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17927340
|
Sartorius
YCCDSL |
Left Door |
284.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17907330
|
Sartorius
YCCDSR |
Right Door |
284.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17967330
|
Sartorius
YCCDSU |
Cover Slide |
355.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Glass Draft Shield for use with Cubis™ II High-Capacity Micro Balance
Spezifikation
Cubis™ II High-Capacity Micro Balance | |
Glass |