Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytische Laborwaage
Maximale Wägekapazität zwischen 120 g und 520 g in Kombination mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg
11580.00 CHF - 17605.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
---|---|
Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Enthält | Interne Kalibrierung |
Material | Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16416215
|
Sartorius
MCA524P-2S00-A QP99 |
120 g, 240 g, 520 g | 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg | Waage mit Windschutz A |
15670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16416245
|
Sartorius
MCA524P-2S00-U QP99 |
120 g, 240 g, 520 g | 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg | Waage mit Windschutz U |
13000.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16425005
|
Sartorius
MCA324P-2S00-A QP99 |
80 g, 160 g, 320 g | 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg | Waage mit Windschutz A |
14245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16425035
|
Sartorius
MCA324P-2S00-U QP99 |
80 g, 160 g, 320 g | 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg | Waage mit Windschutz U |
11580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16455135
|
Sartorius
MCA324S-2S00-A QP99 |
320 g | 0,1 mg | Waage mit Windschutz A |
15755.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16466225
|
Sartorius
MCA524P-2S00-I QP99 |
120 g, 240 g, 520 g | 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g | Waage mit Windschutz I |
16840.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16466345
|
Sartorius
MCA524S-2S00-A QP99 |
120 g, 240 g, 520 g | 0,1 g, 0,2 g, 0,5 g | Waage mit Windschutz A |
17605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16472925
|
Sartorius
MCA124S-2S00-A QP99 |
120 g | 0,1 mg | Waage mit Windschutz A |
13710.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16475015
|
Sartorius
MCA324P-2S00-I QP99 |
80 g, 160 g, 320 g | 0,1 mg, 0,2 mg, 0,5 mg | Waage mit Windschutz I |
15415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16494045
|
Sartorius
MCA224S-2S00-A QP99 |
220 g | 0.1 mg | Waage mit Windschutz A |
14515.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Farb-Touchscreen | |
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl | |
Analytische Waage |
D-Sub-Stecker, 9-polig | |
Interne Kalibrierung | |
1 s | |
100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |