Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytische Laborwaage
BIOPHARMA
Maximale Wägekapazität zwischen 120 g und 520 g in Kombination mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg
Brand:  Sartorius MCA324S-2S00-A QP99
 View more versions of this product
Product Code. 16455135
  • 15755.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Die neue Generation modularer Premium-Laborwaagen
Das Wiegen in einem regulierten Umfeld kann komplex sein. Strenge Richtlinien und Kontrollen sind erforderlich, um die von der Pharmaindustrie geforderte Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.Eine der Technologien, die Wissenschaftlern dabei hilft, dieses Maß an Genauigkeit zu erreichen, ist die Cubis™ II Waagenserie von Sartorius.
Alle Wägemodule der Cubis™ II Waage sind für eine intuitive Bedienung ausgelegt, die durch intelligente Diagnosesysteme unterstützt wird.Diese Designelemente garantieren ein höheres Maß an Wiederholgenauigkeit für unterschiedliche Arbeitsabläufe und verringern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler bei der Messung.Sie bietet moderne Benutzeroberflächen, pharmazeutische und GxP-Konformität, einschließlich Datenhandling, Datenintegrität und Konnektivität, ergonomische Probenhandhabung, einfache Prozessintegration und unbegrenzte Kommunikation auf höchstem Niveau an Genauigkeit und Präzision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China
320 g
0,1 mg
Aluminium, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl
1 s
100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A
D-Sub-Stecker, 9-polig
Farb-Touchscreen
Interne Kalibrierung
Waage mit Windschutz A
Analytische Waage
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers